Läs mer
Calix[6]arene, 98%
Produktkod. 11477224
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11477224 1 g 1g
11487224 5 g 5g
11497224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11477224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21608.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    803.44 SEK
    720.65 SEK / 1g
    Save 82.79 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 96107-95-8 | C42H36O6 | 636,744 g/mol
Det används som utgångsmaterial för framställning av funktionaliserade kalixarener. Den finner sin användning som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också i komplexbildning och organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som utgångsmaterial för framställning av funktionaliserade kalixarener. Den finner sin användning som en farmaceutisk mellanprodukt. Det används också i komplexbildning och organisk syntes.
Löslighet
0,180 g/100 g vatten vid 25 °C. Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, aceton, oljor, koltetraklorid och isättika.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 96107-95-8
Molekylformel C42H36O6
Molekylvikt (g/mol) 636.744
MDL-nummer MFCD00143083
InChI-nyckel JLSWUKWFQCVKCL-UHFFFAOYSA-N
Synonym calix 6 arene, hexahydroxycalix 6 arene
PubChem CID 2724885
LEDER C1C2=C(C(=CC=C2)CC3=C(C(=CC=C3)CC4=C(C(=CC=C4)CC5=CC=CC(=C5O)CC6=CC=CC(=C6O)CC7=CC=CC1=C7O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calix[6]arene
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation 0,180g/100g vatten @ 25 °C. Blandbar med alkohol, kloroform, eter, koldisulfid, aceton, oljor, koltetraklorid och glaciärättiksyra.
Formel vikt 636.74
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calix[6]arene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Calix[6]arene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.