Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, Indikator Grade, Pure
Produktkod. p-3734547 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
Produktkod. 10458440
Brand: Thermo Scientific Chemicals 108170050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3147-14-6
Molekylformel C17H14N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 358.368
MDL-nummer MFCD00011656
InChI-nyckel ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-5-methylphenylazo)-1-naphthalenesulfonic acid
PubChem CID 6364506
IUPAC-namn 4-[(2-hydroxi-5-metylfenyl)hydrazinyliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calmagite
Smältpunkt 300.0°C
Merck Index 15, 1720
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 358.38
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 300 min. (610nm, in buffer)
Lämplighet suitable for determination of calcium and magnesium
Färg Svart
Kvantitet 5 g
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calmagite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.