Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calmagite, indikatorklass
Produktkod. p-3173024
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11407024
Brand: Thermo Scientific Chemicals B21482.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3147-14-6 | C17H14N2O5S | 358.368 g/mol
Calmagite används i stor utsträckning inom analytisk kemi som en indikator vid titrering av kalcium eller magnesium med etylendiamintetraättiksyra (EDTA). Det är också användbart vid bestämning av magnesium i biologiska material.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Calmagite används i stor utsträckning inom analytisk kemi som en indikator vid titrering av kalcium eller magnesium med etylendiamintetraättiksyra (EDTA). Det är också användbart vid bestämning av magnesium i biologiska material.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3147-14-6
Molekylformel C17H14N2O5S
Molekylvikt (g/mol) 358.368
MDL-nummer MFCD00011656
InChI-nyckel ASFVMSDYPYMUFL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6364506
IUPAC-namn 4-[(2-hydroxi-5-metylfenyl)hydrazinyliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonsyra
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)O)NN=C2C3=CC=CC=C3C(=CC2=O)S(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calmagite
Smältpunkt >330°C
Beilstein 708596
Merck Index 14,1718
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 358.37
Kvalitet Indikator
Kvantitet 5 g
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.