Läs mer
Novus Biologicals™ CALML5 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 tallrikar
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CALML5.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 31.25 pg/mL |
| Analyskänslighet | 31.25-2000 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CALML5. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | calmodulin-like 5, calmodulin-like protein 5, CLSPCalmodulin-like skin protein |
| Gen-ID (Entrez) | 51806 |
| Visa mer |