Läs mer
Calmodulin 2 Antibody, Biotin, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-99992B
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Calmodulin 2 Polyclonal specifically detects Calmodulin 2 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| Calmodulin 2 | |
| Polyclonal | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Biotin | |
| CALM, CALM1, CALM3, CALML2, calmodulin, calmodulin 2 (phosphorylase kinase, delta), CAM, CAM1, CAM2, CAM3, CAMB, CAMC, CAMII, CAMIII, FLJ99410, LP7057 protein, PHKD, PHKD2, phosphorylase kinase delta | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Calmodulin 2 (P0DP24; Met1-Lys149). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 805 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu