Läs mer
Cytiva Calmodulin Sepharose™ 4B Medium
Produktkod. 11504925 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11504925 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 11504925 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17052901
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Används för rening av proteiner med affinitet för kalmodulin, ett mycket konserverat regulatoriskt protein involverat i många cellulära processer i eukaryota celler. Calmodulin Sepharose™ 4B Medium ger enstegsrening.
  • Lämplig för tandemaffinitetsrening (TAP) av proteinkomplex
  • Rening av kalmodulinreglerade proteiner från alla eukaryota celler
  • För enstegsrening av naturliga kalmodulinbindande proteiner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ligandkoncentration 0,9 till 1,3 mg Calmodulin/ml
Ligandkopplingsmetod Cyanogenbromidaktivering
Matris 4% agaros
Partikelstorlek 90μ m
pH 4 till 9
Kvantitet 10 mL
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) För rening av proteiner med affinitet för kalmodulin, ett mycket konserverat regulatoriskt protein involverat i många cellulära processer i eukaryota celler
Ligand Calmodulin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calmodulin Sepharose 4B
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol