missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calnexin Rabbit anti-Human, Clone: 5S3U3, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
1845.00 SEK - 4820.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Calnexin |
|---|---|
| Klona | 5S3U3 |
| Användningsområden | Western Blot |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18337614
|
Novus Biologicals
NBP3-16490-20UL |
20 μg |
1845.00 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18345843
|
Novus Biologicals
NBP3-16490-100UL |
100 μg |
4820.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Calnexin Monoclonal antibody specifically detects Calnexin in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| Calnexin | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| ER Markers, Neuroscience, Sensory Systems, Unfolded Protein Response, Vision | |
| PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 | |
| 821 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| 5S3U3 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| calnexin, CNX, IP90FLJ26570, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, P90 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 493-592 of human Calnexin (P27824). | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel