Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor II, 95+%
Produktkod. 15494869
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15494869 25 mg 25mg
15484869 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15494869 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62491.MB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
En hämmare av calpain I och II
ALLM (Calpain Inhibitor) är en cellpermeabel, peptidaldehydhämmare av calpain I och calpain II. ALLM fungerar som en mycket potent hämmare av cathepsin L och den starkaste hämmaren av cathepsin B bland peptidaldehyderna. Denna förening hämmar bearbetningen av malariaasparaginsyrahemoglobinasplasmepsin I och II in vitro. ALLM hämmar även andra neutrala cysteinproteaser och aktiveringsinducerad programmerad celldöd. Det återställer defekta immunsvar hos HIV+-donatorer. ALLM blockerar kväveoxidproduktion av aktiverade makrofager genom att interferera med transkriptionen av den inducerbara kväveoxidsyntasgenen. ALLM fungerar också som en svag hämmare av proteasom.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136632-32-1
Molekylformel C19H35N3O4S
Synonym N-Ac-Leu-Leu-Metioninal; ALLM
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring -30 °C till -10 °C
För användning med (applikation) En hämmare av calpain I och II
Analysera ≥95 %
Formel vikt 401,60 g/mol
Löslighet Löslig i etanol vid 20 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.