Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calpain Inhibitor III, 95+%
Produktkod. 15415219
Change view
Kvantitet:
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15415219 25 mg 25mg
1 options
Produktkod. 15415219 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J62919.MB
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 88191-84-8 | C22H26N2O4, C19H35N3O4S | 382,46 g/mol
Hämmar calpainproteolys
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 mg
Beskrivning Vitt
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) Hämmar calpainproteolys
Analysera ≥95 %
CAS 88191-84-8
Molekylformel C19H35N3O4S
Formel vikt 401,60 g/mol
Synonym MDL; Z-Val-Phe-CHO
Löslighet Löslig i DMSO vid 25 mg/ml
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.