Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calpain-hämmare XI
Produktkod. 15417179
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417179 1 mg 1mg
15407179 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417179 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer J65991.M^
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
En cellgenomsläpplig dipeptidyl-ketoamid som fungerar som en potent, mycket selektiv, reversibel och aktiv platshämmare av calpain-1 och -2
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 145731-49-3
Molekylformel C26H40N4O6
Synonym Z-Leu-α -aminosmörsyra-CONH(CH2)3-morfolin; ZL-Abu-CONH(CH2)3-morfolin
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Beskrivning Off-white
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellgenomsläpplig dipeptidyl→ -ketoamid som fungerar som en potent, mycket selektiv, reversibel och aktiv platshämmare av calpain-1 och -2
Formel vikt 504.60
Känslighet Ljuskänslig
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.