Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calpain-hämmare XII
Produktkod. 15486559
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
5mg
Produktkod. 15486559
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64751.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En cellgenomsläpplig dipeptidyl-ketoamidförening som fungerar som en potent, selektiv, reversibel och aktiv platshämmare av calpain-1
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Ljusgul
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellgenomsläpplig dipeptidyl→ -ketoamidförening som fungerar som en potent, selektiv, reversibel och aktiv platshämmare av calpain-1
Molekylformel C26H34N4O5
Formel vikt 482.60
Synonym ZL-Nva-CONH-CH2-2-Py
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.