Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Calpeptin, ≥98 %
Beskrivning
Calpeptin används för att hämma aktiviteterna av cathepsin L och calpain-1. Calpeptin blockerade uttrycket av aspartylproteas katepsin D, amyloidprekursorprotein och kalparin. Det fungerar som en hämmare av det Ca2+-beroende proteaset, calpain. Förhindrar kollagen- och trombininducerad trombocytaggregation, troligen genom att blockera kalpaininducerad fosfolipas C och tromboxansyntasaktivering. Potent cathepsin L-hämmare. Det har visat sig att det företrädesvis hämmar en undergrupp av protein-tyrosinfosfataser.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 mg |
| Beskrivning | Vitt |
| Innehåll och lagring | -30 °C till -10 °C |
| För användning med (applikation) | Hämmare av det kalciumberoende proteaset calpain och cathepsin L |
| Analysera | ≥98 % |
| Formel vikt | 362,50 g/mol |
| Löslighet | Löslig i DMSO vid 15 mg/ml |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.