Läs mer
Calpeptin, MedChemExpress
Produktkod. 16499506
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16499506 50 mg -
16460906 200 mg -
16455597 5 mg -
16454266 100 mg -
16432858 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16499506 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100223
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
MedChemExpress Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calpeptin
Fysisk form Solid
CAS 117591-20-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Formel vikt 362.46
Procent renhet 98.0%