missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Calpeptin, MedChemExpress

Produktkod. p-200098686
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16499506

Brand: Medchem Express HY100223

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.

Calpeptin is a potent, cell penetrating calpain inhibitor, with an ID50 of 40 nM for Calpain I in human platelets. Calpeptin is also an inhibitor of cathepsin K.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Calpeptin
Fysisk form Solid
CAS 117591-20-5
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H30N2O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (275.89 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CCCC)=O)CC(C)C
Molekylvikt (g/mol) 362.46
Formel vikt 362.46
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.