Läs mer
CalPlus™ (Märke av kalciumkloriddihydrat), Multi-Compendial, USP, J.T. Baker™
Handla allt J.T.Baker Produkter
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun
Wide Mouth PVC Coated Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CalPlus™ (Brand of Calcium Chloride Dihydrate) |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 147.01 |
| Kvalitet | Multi-Compendial/USP |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska med bred mun |
| Densitet | 1L = 0.84kg |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Calcium Chloride Dihydrate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium Chloride Dihydrate