Läs mer
Calponin 1 Antibody (CNN1/832), PE, R&D Systems™
Produktkod. 18620416 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18620416 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18620416 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247757PE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6217.12 SEK
    5285.70 SEK / 0.1ml
    Save 931.42 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Calponin 1 Monoclonal antibody specifically detects Calponin 1 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Calponin 1
Användningsområden Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona CNN1/832
Konjugera PE
Formulering PBS
Gene Alias Basic calponin, calponin 1, basic, smooth muscle, Calponin H1, smooth muscle, calponins, basic, Sm-Calp, SMCCcalponin-1
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human Calponin 1 protein (Uniprot: P51911)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Cellular Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1264
Målarter Human, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus