missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Calponin 2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Produktkod. 18046351
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18046351 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18046351 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA5145101

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RRHIYDTKLG TDKCDNSSMS L Antigen sequence identity: Mouse 100%; Rat 59%.

The protein encoded by this gene, which can bind actin, calmodulin, troponin C, and tropomyosin, may function in the structural organization of actin filaments. The encoded protein could play a role in smooth muscle contraction and cell adhesion. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen Calponin 2
Användningsområden Western Blot, Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen Cnn2
Genaccessionsnr. Q99439
Gene Alias AA408047; AI324678; Calpo2; calponin 2; calponin H2, smooth muscle; Calponin-2; CLP2; CNN2; h2-calponin; LOW QUALITY PROTEIN: calponin-2; neutral calponin
Gensymboler Cnn2
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Protein Epitope Signature Tag (PrEST) antigen sequence. Antigen range: 227-247. Recombinant protein control fragment (Product #RP-109874).
Reningsmetod Affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1265
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Formatera Liquid
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.