Läs mer
Abnova™ CALR (Human) Recombinant Protein
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
25µg
Beskrivning
- Sequence: MLLSVPLLLGLLGLAVAEPAVYFKEQFLDGDGWTSRWIESKHKSDFGKFVLSSGKFYGDEEKDKGLQTSQDARFYALSASFEPFSNKGQTLVVQFTVKHEQNIDCGGGYVKLFPNSLDQTDMHGDSEYNIMFGPDICGPGTKKVHVIFNYKGKNVLINKDIRCKDDEFTHLYTLIVRPDNTYEVKIDNSQVESGSLEDDWDFLPPKKIKDPDASKPEDWDERAKIDDPTDSKPEDWDKPEHIPDPDAKKPEDWDEEMDGEWEPPVIQNPEYKGEWKPRQIDNPDYKGTWIHPEIDNPEYSPDPSIYAYDNFGVLGLDLWQVKSGTIFDNFLITNDEAYAEEFGNETWGVTKAAEKQMKDKQDEEQRLKEEEEDKKRKEEEEAEDKEDDEDKDEDEEDEEDKEEDEEEDVPGQAKDEL
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | AAH02500.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 811 |
| Namn | calreticulin |
| Beredningsmetod | Wheat germ expression system |
| Kvalitetskontrolltestning | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Kvantitet | 10 μg |
| Förvaringskrav | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Gene Alias | CRT, FLJ26680, RO, SSA, cC1qR |
| Gensymbol | CALR |
| Art | Wheat Germ (in vitro) |
| Visa mer |