missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calretinin Antibody (rCALB2/7123), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20777AF750
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Calretinin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 750 | |
| 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR | |
| Recombinant human Calretinin protein fragment (around aa23-242) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 794 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rCALB2/7123 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering