Läs mer
Calretinin Antibody (S01-2G7), Novus Biologicals™
Produktkod. 18661194 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
50 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18661194 100 μg
18653835 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18661194 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP319588100ul
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
Calretinin Monoclonal antibody specifically detects Calretinin in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Calretinin
Användningsområden Western Blot, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona S01-2G7
Koncentration 0.3 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA
Gene Alias 29 kDa calbindin, CAB29, CAL2, calbindin 2, calbindin 2, (29kD, calretinin), calbindin 2, 29kDa (calretinin), calbindin D29K, calretinin, CR
Värd art Rabbit
Immunogen A synthetic peptide of human Calretinin (Uniprot # P22676)
Reningsmetod Affinity purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellular Markers, Phospho Specific
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 794
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG