Läs mer
Calycosin-7-O-β-D-glucoside, MedChemExpress
Beskrivning
Calycosin-7-O-β-D-glucoside is an isoflavone isolated from Astragali Radix. Calycosin-7-O-β-D-glucoside has variety of biological activities, such as neuroprotective, cardioprotection, anti-inflammation, and antioxidative stress effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calycosin-7-O-β-D-glucoside |
| CAS | 20633-67-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C22H22O10 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (224.01 mM) |
| LEDER | O=C1C2=CC=C(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)C=C2OC=C1C4=CC(O)=C(OC)C=C4 |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.4 |
| Formel vikt | 446.4 |
| Visa mer |