Läs mer
Calycosin, MedChemExpress
Beskrivning
Calycosin (Cyclosin) is a natural active compound with anti-oxidative and anti-inflammation activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calycosin |
| CAS | 20575-57-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Cyclosin |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.79 mM) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(OC)C(O)=C2)=COC3=CC(O)=CC=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 |
| Visa mer |