missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Calycosin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calycosin |
| CAS | 20575-57-9 |
| Molekylformel | C16 H12 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 7-Hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4H-1-Benzopyran-4-one, 7-hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-, Isoflavone, 3',7-dihydroxy-4'-methoxy- (8CI), 3',7-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 3'-Hydroxyformononetin, 7,3'-Dihydroxy-4'-methoxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Calycosin, Cyclosin, Cyclosin (isoflavone) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O5/c1-20-14-5-2-9(6-13(14)18)12-8-21-15-7-10(17)3-4-11(15)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(cc1O)C2=COc3cc(O)ccc3C2=O |
| IUPAC-namn | 7-hydroxy-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 284.26 |
| Formel vikt | 284.0685 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?