Läs mer
Calyculin A,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11409841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409841 10 μg 10µg
11419841 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11409841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215837810
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 101932-71-2
Molekylformel C50H81N4O15P
Molekylvikt (g/mol) 1009.185
InChI-nyckel FKAWLXNLHHIHLA-OROLNYDDSA-N
Synonym calyculin a
PubChem CID 131632568
IUPAC-namn [(2R,3R,5R,7R,8R,9S)-2-[(1S,3S,4S,5R,6R)-14-cyano-3,5-dihydroxi-1-metoxi-4,6,8,9,13-pentametyltetradeka-7,9,11,13-tetraenyl]- 9-[3-[2-[(2S)-4-[[(2S,3S,4S)-4-(dimetylamino)-2,3-dihydroxi-5-metoxipentanoyl]amino]butan-2-yl]-1,3-oxazol-4-yl]prop-2-enyl]-7
LEDER CC1C(CC2(C(C(C(O2)C(CC(C(C)C(C(C)C=C(C)C(=CC=CC(=CC#N)C)C)O)O)OC)OP(=O)(O)O)(C)C)OC1CC=CC3=COC(=N3)C(C)CCNC(=O)C(C(C(COC)N(C)C)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calyculin A
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 10 μg
Formel vikt 1009.18
Fysisk form Lyofiliserat pulver