Läs mer
Calyculin A,> 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11419841 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 μg
50 μg
Förpackningsstorlek:
10µg
50µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419841 50 μg 50µg
11409841 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11419841 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215837850
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 101932-71-2
Molekylformel C50H81N4O15P
Molekylvikt (g/mol) 1009.185
InChI-nyckel FKAWLXNLHHIHLA-OROLNYDDSA-N
Synonym calyculin a
PubChem CID 131632568
IUPAC-namn [(2R,3R,5R,7R,8R,9S)-2-[(1S,3S,4S,5R,6R)-14-cyano-3,5-dihydroxi-1-metoxi-4,6,8,9,13-pentametyltetradeka-7,9,11,13-tetraenyl]- 9-[3-[2-[(2S)-4-[[(2S,3S,4S)-4-(dimetylamino)-2,3-dihydroxi-5-metoxipentanoyl]amino]butan-2-yl]-1,3-oxazol-4-yl]prop-2-enyl]-7
LEDER CC1C(CC2(C(C(C(O2)C(CC(C(C)C(C(C)C=C(C)C(=CC=CC(=CC#N)C)C)O)O)OC)OP(=O)(O)O)(C)C)OC1CC=CC3=COC(=N3)C(C)CCNC(=O)C(C(C(COC)N(C)C)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calyculin A
Analysprocentintervall >98%
Kvantitet 50 μg
Formel vikt 1009.18
Fysisk form Lyofiliserat pulver