Läs mer
Fistreem International™ Calypso Ultrapure Vatten stilla
Produktkod. 13166020
Change view
Utgångsflöde:
2 l/timme
4 l/timme
Spänning:
220 V
240 V
Wattal:
1,8 kW
3,0 kW
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Utgångsflöde Spänning Wattal Förpackningsstorlek
13166020 4 l/timme 240 V 3,0 kW Varje
13126020 2 l/timme 240 V 1,8 kW Varje
13136020 2 l/timme 220 V 1,8 kW Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13166020 Leverantör Fistreem International™ Leverantörsnummer WCA004.MH1.7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46281.40 SEK
    36087.80 SEK / Paket med 1
    Save 10193.60 SEK
    22% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Ger många av de beprövade egenskaperna hos den högpresterande Cyclon Still till ett ekonomiskt pris. Fistreem International™ Calypso Ultrapure Water Still finns med 2L/h eller 4L/h utgång och kan monteras på bänk eller vägg.
Calypso vattendestillationsapparater kombinerar många av de beprövade egenskaperna hos den högre specifikationen Cyclon stillbildsserien med ett budgetdesignkoncept. Tillgängliga med uteffekter på 2L/h och 4L/h producerar båda enheterna pyrogenfritt vatten av högsta kvalitet som uppnås genom en unik ångfälla med cykloneffekt. Ett genomskinligt akrylskydd skyddar glaset och möjliggör inspektion. Uppvärmning tillhandahålls av silikamantlade element. Destillationsapparaterna levereras färdiga för anslutning till en nätkran men kan, om så önskas, anslutas till en förbehandlat vattentillförsel (tillval matningsmagnetventil krävs). I förbehandlat läge matas renat vatten direkt till pannan och kranvatten används endast för kylningsändamål. Destillationsapparaten är försedd med en nivåsensor av polyeten, som ger automatisk avstängning av både ström och ingående vatten när reservoarnivån är full. Den fortfarande startar om automatiskt när reservoarnivån sjunker. Övernattning kan utföras säkert och tillförlitligt, vilket ger en reserv av nyproducerat vatten i början av dagen. För enkel rengöring är destillationsapparaten utrustad med en avtappningsventil för pannan. Rengöringslösning införs i pannan via konstantnivåanordningen. Ingen demontering är nödvändig. En hög temperaturavstängning skyddar värmarna vid vattenfel. En automatisk flödesregulator styr hastigheten på vattenförbrukningen och gör att enheten kan användas på ett brett tappvattentryckintervall. Stillbilderna kan vara bänk- eller väggmonterade och levereras med alla nödvändiga anslutningsslangar och väggfästen. Calypso stillbilder erbjuds med en valfri matchande reservoartank. Automatiska kontroller gör att upp till 30L destillerat vatten kan bibehållas. Reservoaren har en snabbflödeskran, luftfilter och siktrör och kan monteras på bänk eller vägg.
Specifikationer
Utgångsflöde 4 l/timme
Mått (L x B x H) 790 x 260 x 325 mm
Spänning 240 V
Wattal 3,0 kW
Inloppstryck 70 till 560 kPa 10 till 80 lbf.in-²