Läs mer
CaM Kinase II Antibody (SR1956), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
3200.00 SEK - 4255.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CaM Kinase II |
|---|---|
| Klona | SR1956 |
| Utspädning | Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18671344
|
Novus Biologicals
NBP3-21943-100ul |
100 μg |
4255.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18611145
|
Novus Biologicals
NBP3-21943-50ul |
50 μg |
3200.00 SEK
50µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CaM Kinase II Monoclonal antibody specifically detects CaM Kinase II in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, ImmunofluorescenceSpecifikationer
| CaM Kinase II | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:100, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase;Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta;CAM2;CAMK2;CAMK2B;CAMKB;CaMKIIbeta;MRD54 | |
| A synthesized peptide derived from human CaM Kinase II (Uniprot #: Q9UQM7, Q13554, Q13555, Q13557) | |
| Primary | |
| Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| SR1956 | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, GPCR, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol. | |
| 816 | |
| IgG | |
| Affinity purified |