Läs mer
Honeywell KCL™ Camapur™ Comfort 619 handskar
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
100 par
Beskrivning
- Elegant passform och form
- Utmärkt beröringskänslighet
- Högt mekaniskt motstånd
- Mycket bra grepp även på våta och oljiga föremål
- Tvättbar
- Andas
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EG kategori PPE 2 |
| Belagt område | Palm |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Vitt, Grå |
| Betyg för skärmotstånd | 1 |
| Storlek | 6 |
| Tjocklek (metrisk) | 1.0 mm |
| För användning med (applikation) | Allmänt syfte |
| Liner material | Polyamid |
| Punkteringsbetyg | 1 |
| Show More |