Läs mer
Cambendazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cambendazol |
| CAS | 26097-80-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cambendazol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H14 N4 O2 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18) |
| LEDER | CC(C)OC(=O)Nc1ccc2nc([nH]c2c1)c3cscn3 |
| IUPAC-namn | propan-2-yl N-[2-(1,3-thiazol-4-yl)-3H-benzimidazol-5-yl]carbamate |
| Visa mer |