Läs mer
Cambendazole (>90%), TRC
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Cambendazol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N4O2S/c1-8(2)20-14(19)16-9-3-4-10-11(5-9)18-13(17-10)12-6-21-7-15-12/h3-8H,1-2H3,(H,16,19)(H,17,18) |
| Formel vikt | 302.0837 |