missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cambinol, MedChemExpress
Beskrivning
Cambinol is a SIRT1 and SIRT2 inhibitor with IC50 values of 56 μM and 59 μM, respectively. Cambinol is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cambinol |
| CAS | 14513-15-6 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H16N2O2S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (138.72 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(C(CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1O)=C(C3=CC=CC=C3)N4)NC4=S |
| Molekylvikt (g/mol) | 360.43 |
| Formel vikt | 360.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?