Läs mer
Motic™ Kameraadapter, C-Mount 0,5X, 1tum.
Produktkod. 15405112
Change view
Förstoringskraft:
0,5 gånger
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Förstoringskraft Förpackningsstorlek
15405112 0,5 gånger Varje
1 options
Produktkod. 15405112 Leverantör Motic™ Leverantörsnummer 1101005600031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    882.00 SEK
    735.56 SEK / Paket med 1
    Save 146.44 SEK
    16% Av
Beräknad leverans: 25-01-2027
Välj den lämpligaste adaptern för din kamera och ditt mikroskop och lås upp potentialen för fotomikografi. Motic™ Kameraadapter, C-Mount 0,5X, 1tum. använder industristandardtillbehöret för digitala bildenheter avsedda för mikroskop.
  • Anslut en 1-tums C-monterad kamera med sensor med denna adapter.
  • Lämplig för serie 28 utbildningsmikroskop.
Specifikationer
Typ C-monteringsadapter
Kontakttyper C-fäste
För användning med (utrustning) Serie 28 utbildningsmikroskop, 1 tum. Sensor C-monterad kamera
Förstoringskraft 0,5 gånger