Läs mer
Motic™ Kameraadapter, C-Mount, 1X, 1tum.
Förstoringskraft:
1X
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Anslut en 1-tums C-monterad kamera med sensor med denna adapter.
- Lämplig för stereomikroskop i BA-serien, AE-serien inverterade och SMZ-serien
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | C-monteringsadapter |
| Kontakttyper | C-fäste |
| För användning med (utrustning) | BA-serien upprätt, AE-serien inverterad, SMZ-serien stereomikroskop, 1 tum. Sensor C-monterad kamera |
| Förstoringskraft | 1X |