Läs mer
Motic™ 2,5X fotookular för trinokulära mikroskop i BA/AE-serien
Förstoringskraft:
2.5X
Förpackningsstorlek:
1 enhet
Beskrivning
- För användning med trinokulära mikroskop i BA/AE-serien
- Förstoring: 2,5X
- Kräver fotoadapter
Beställningsinfo
dimProductType
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kamera Oculary |
| För användning med (utrustning) | Motic AE2000, AE20/21 eller BA-seriens mikroskop |
| Förstoringskraft | 2.5X |
| Kvantitet | 1 st |