Läs mer
Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride), LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride) |
| CAS | 39628-11-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3 |
| Visa mer |