Läs mer
Camfetamine Hydrochloride(N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride), Mikromol™
Artikelnummer. 30052299
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30052299 25 mg
18051500 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30052299 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0995.010025
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Camfetamine Hydrochloride(N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
CAS 39628-11-0
Analyt- eller komponentnamn Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H19 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3
IUPAC-namn N-methyl-2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 237.77
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 237.1284 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.