missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Camfetamine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30180375
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180375 1 mg
30179822 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30180375 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1500501MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 39628-11-0
Molekylformel C14 H19 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 237.77
Synonym Camfetamine Hydrochloride, N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride
IUPAC-namn N-methyl-2-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-3-amine;hydrochloride
LEDER Cl.CNC1C2CCC(C2)C1c3ccccc3

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Camfetamine Hydrochloride (N-Methyl-3-phenylnorbornan-2-amine Hydrochloride)
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N.ClH/c1-15-14-12-8-7-11(9-12)13(14)10-5-3-2-4-6-10;/h2-6,11-15H,7-9H2,1H3;1H
Formel vikt 237.1284
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.