Läs mer
Camicinal, MedChemExpress
Produktkod. 16477007
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16477007 5 mg 5mg
16470617 50 mg -
16464288 10 mg 10mg
16435216 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16477007 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10922
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.
Camicinal (GSK962040) is a small molecule, selective motilin receptor agonist with pEC50 of 7.9.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camicinal
CAS 923565-21-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H33FN4O
Kvantitet 5 mg
Synonym GSK962040
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (235.54 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N1CCC(NC2=CC=CC(F)=C2)CC1)CC3=CC=C(CN4C[C@H](C)NCC4)C=C3
Molekylvikt (g/mol) 424.55
Formel vikt 424.55
Procent renhet 95.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism