Läs mer
CaMKII-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
CaMKII-IN-1 is a potent and highly selective CaMKII inhibitor with IC50 of 63 nM
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CaMKII-IN-1 |
| CAS | 1208123-85-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C29H30ClN5O2S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 54 mg/mL (98.52 mM) |
| LEDER | O=S(C1=CC=CC(Cl)=C1C)(NC2=C(CN(CC3=CC=CC=C3)CC4)C4=NC(NCCC5=CC=CC=C5)=N2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 548.1 |
| Formel vikt | 548.1 |
| Visa mer |