Läs mer
Camobucol, MedChemExpress
Beskrivning
Camobucol (AGIX 4207) is an orally active, phenolic antioxidant and anti-inflammatory compound with antirheumatic properties.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camobucol |
| CAS | 216167-92-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C33H50O4S2 |
| Kvantitet | 20 mg |
| Synonym | AGIX 4207 |
| LEDER | CC(C)(C)C1=CC(SC(C)(C)SC2=CC(C(C)(C)C)=C(OCC(O)=O)C(C(C)(C)C)=C2)=CC(C(C)(C)C)=C1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 574.88 |
| Formel vikt | 574.88 |
| Visa mer |