Läs mer
Tocris Bioscience™ Camostat mesylate
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18712614
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18712614 10 mg
18782494 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 18712614 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 3193/10
Fyll på lagret och spara i sommar
Använd kampanjkoden 27950
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27950” för att få ditt kampanjpris
Orally active protease inhibitor
Camostat mesylate is an orally active protease inhibitor. Inhibits trypsin and various inflammatory proteases including plasmin, kallikrein and thrombin. Suppresses pancreatitis-induced pain in rats following oral administration. Also inhibits transmembrane serine protease TMPRSS2 and partially blocks entry of SARS-Cov-2 (COVID-19) into lung cells in vitro.
Tocris products are for biomedical research use only. They are not intended for human or veterinary use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59721-29-8
Molekylformel C21H26N4O8S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camostat mesylate
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 494.52
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 494.52