Läs mer
Camostat Mesylate, TRC
Produktkod. 30136252
Change view
Kvantitet:
10 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136252 1 g
30134353 2.5 g
30007921 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136252 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1503001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59721-29-8
Molekylformel C20 H22 N4 O5 . C H4 O3 S
Molekylvikt (g/mol) 494.52
Synonym Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, methanesulfonate (1:1), Benzeneacetic acid, 4-[[4-[(aminoiminomethyl)amino]benzoyl]oxy]-, 2-(dimethylamino)-2-oxoethyl ester, monomethanesulfonate (9CI), Camostat mesylate, Camostat monomethanesulfonate, FOY 305, FOY-S 980, Foipan
IUPAC-namn [4-[2-[2-(dimetylamino)-2-oxoetoxi]-2-oxoetyl]fenyl] 4-karbamimidadobenzoat; Metanesulfonsyra
LEDER CN(C)C(=O)COC(=O)Cc1ccc(OC(=O)c2ccc(NC(=N)N)cc2)cc1.CS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camostat Mesylate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H22N4O5.CH4O3S/c1-24(2)17(25)12-28-18(26)11-13-3-9-16(10-4-13)29-19(27)14-5-7-15(8-6-14)23-20(21)22;1-5(2,3)4/h3-10H,11-12H2,1-2H3,(H4,21,22,23);1H3,(H,2,3,4)
Formel vikt 494.1471