Läs mer
Kamostatmetansulfat, 98 %
Beskrivning
Det används som proteas- och trypsinhämmare. Dessutom har man funnit att denna vatteninduktion och ökning av bikarbonatsekretion uppnåddes genom direkt reglering av duktulära celler i hundens bukspottkörtel. Andra studier har visat att Camostat-mesylat undertrycker spinal Fos-uttryck hos råttan, vilket är en markör för neuronal aktivering. Dessutom har det visats att denna förening kan förebygga eller sänka pankreatitinducerad refererad allodyni/hyperalgesi i råttmodeller. Camostatmesylat har också visat förmågan att förhindra trypsinattack i mikrosfärer, vilket orsakar nedbrytningsprodukten N-benzoyl-dl-arginin. Camostat-mesylat är en hämmare av KLK, plasminogen, protrombin och trypsin.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
It is used as a protease and Trypsin inhibitor. Furthermore it was found that this water induction and bicarbonate secretion increase was achieved via direct regulation of ductular cells of the dog pancreas. Other studies have shown Camostat mesylate to suppress spinal Fos expression in the rat, which is a marker for neuronal activation. In addition it was shown that this compound may prevent or depress pancreatitis-induced referred allodynia/hyperalgesia in rat models. Camostat mesylate has also demonstrated the ability to prevent Trypsin attack of microspheres, which causes the degradation product N-benzoyl-dl-arginine. Camostat mesylate is an inhibitor of KLK, plasminogen, Prothrombin and Trypsin.
Solubility
Soluble in water (100 mM), DMSO (100 mM), and ethanol (<1mg/mL).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Recommended storage temperature: 2 - 8°C. Keep away from strong oxidizing agents.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Camostat methanesulfate |
| Smältpunkt | 164°C to 168°C |
| Färg | White |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 14,1728 |
| Löslighetsinformation | Soluble in water (100 mM),DMSO (100 mM),and ethanol (<1mg/ml). |
| Formel vikt | 494.52 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Powder |
RUO– Endast forskningsanvändning