Läs mer
Cytiva cAMP Direct BioTrak™ EIA
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 96 Determinations
96 Determinations
Analyskänslighet:
38.4 pg/mL (non-Ac)
38.4 pg/mL (non-Ac), 14 pg/mL (Ac)
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Flexible method-choice of assay protocols
- Rapid assay protocol
- Non-radioactive
- Precise and accurate measurement
- Ready-to-use substrate
- Color coded reagents
- Five-hour protocol
- Kits available with or without acetylation reagents
- Bulk kit provided without lysis buffers
- Dual range: 25–6400 fmol/well [non-acetylation], 2–128 fmol/well [acetylation]
- Sensitivity: 38.4pg/mL [non-acetylation] and 14pg/mL [acetylation]
Specifikationer
Specifikationer
| Analyskänslighet | 38.4 pg/mL (non-Ac), 14 pg/mL (Ac) |
| Produkttyp | cAMP biotrak Enzyme immunoassay (EIA) system |
| Tillräckligt för | 5 x 96-well Microplate |
| För användning med (applikation) | Used for research purposes, eliminates lengthy sample extraction procedures and allow direct cAMP measurement |
| Kit Innehåll | 96-well coated plates, Assay buffer, Non-acetylation assay standard, Peroxidase conjugate antiserum, TMB substrate, Wash buffer |
| Kvantitet | 5 x 96 Determinations |
| Förvaringskrav | 2°C to 8°C |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .