Läs mer
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Analys/lysbuffert
Kvantitet:
65 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mängd: 65 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | ELISA Analys/lysbuffert |
| Kvantitet | 65 mL |
| Form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | camp-skärm Direct™ Immunanalyssystem., cAMP-Screen™ Immunanalyssystem |
| Produktlinje | cAMP-Screen™ |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |