Läs mer
Applied Biosystems™ cAMP-Screen™ Cykliskt AMP-immunanalyssystem
Produktkod. p-7078176
Change view
Kvantitet:
192 analyser (2 x 96)
960 analyser
Förpackningsstorlek:
10 tester
2 tester
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15270143 192 analyser (2 x 96) 2 tester
15280143 960 analyser 10 tester
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15270143 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4412182
Ultrakänslig bestämning av cykliska AMP-nivåer (cAMP) i cellysat. Thermo Scientific cAMP-Screen™ 96-brunnars Cyclic AMP immunoassay System är en konkurrenskraftig kemiluminescerande immunanalys formaterad med maximal flexibilitet för att tillåta antingen manuell r
  • Använder mycket känslig kemiluminiscerande CSPD™ Substrat med Sapphire-II™ Enhancer som utlöses av ett enzymkonjugat som består av cAMP bundet till alkaliskt fosfatas (cAMP-AP)
  • Färdig att använda kemiluminescerande substrat-/förstärkarformulering genererar fördröjd glödljusemission från 30 minuter efter tillsats
  • Används huvudsakligen i sekundär screening och preklinisk forskning, där känslighet och inga falska positiva resultat är avgörande
  • Högsta känsligheten för någon kommersiellt tillgänglig cAMP-analys
  • Timmar av lästid med liten eller ingen försämring av signalen
  • Enkelt protokoll
  • Användbar för många olika receptoraktiveringsstudier
Hög känslighet och timmar med stadig glödtid Denna
kemiluminescerande analys är utformad för att ge den högsta känsligheten av alla kommersiellt tillgängliga cAMP-analyser. Så få som 60 femtomol cAMP kan detekteras. Analysen har ett brett dynamiskt område och detekterar från 0,06 till 6 000 pikomol cAMP utan behov av provspädning eller manipulationer såsom acetylering. Detta är särskilt användbart i cellbaserade analyser vid mätning av Gs- eller Gi-kopplad agonist- eller antagoniststimulering och/eller hämning. Intra-analysprecisionen för dubbla prover är vanligtvis 5 % eller mindre. När väl substrat/förstärkarformuleringen når glödsignal kan plattan avläsas i timmar med liten eller ingen försämring av signalen. Detta är användbart i skärmar där flera plattor jämförs med varandra. Dessutom uppvisar analysen exceptionellt låg korsreaktivitet med andra adenosininnehållande eller cykliska nukleotider.
För studier av receptoraktivering
cAMP-Screen Systemet är utformat för kvantifiering av cellulärt cAMP för funktionella analyser av receptoraktivering. Analysen har använts med etablerade cellinjer för funktionella mätningar med endogena receptorer, cellinjer med exogent uttryckta ligandreceptorer på cellytan, primära cellkulturer och vävnader som svar på behandling med lämpliga ligander. Dessutom har den använts för receptorkarakterisering, identifiering av orphan-receptorligand och karakterisering av nya chimära receptorer. Analysen kan användas för högkapacitetsscreeningar för föreningar som stimulerar eller stör dessa signaltransduktionsvägar.
Specifikationer
  • Mål: Cyklisk AMP
  • Analysinkubationstid: 1 timme.
  • Analyskänslighet: 60 femtomol cAMP
  • Detektionsmetod: Kemiluminescerande
  • För användning med utrustning: mikroplattläsare
  • Etikett/färgämne: Alkaliskt fosfatas
  • Provtyp: Celllysater
  • Provvolym: 60 μL
  • Förvaring: Förvara vid 2° till 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analyskänslighet 60 femtomol cAMP
Innehåll och lagring 1 kit, förvara vid 2 °C till 8° C
Detektionsmetod Kemiluminescens
Produktlinje cAMP-Screen
Proteinfamilj GPCR (G-proteinkopplade receptorer)
Provtyp Celllysater
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) Icke-gen
Gensymbol Icke-gen
Etikett eller färgämne AP
Kvantitet 192 analyser (2 x 96)
Provvolym 60μ L
Target Kit heter Cyklisk AMP
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • cAMP-Screen Cyclic AMP Immunoassay System
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Nonidet P-4