Läs mer
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Tvättbuffert
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 L
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
- Mängd: 1L
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Tvättbuffert |
| Kvantitet | 1 L |
| Form | Vätska |
| För användning med (utrustning) | camp-skärm Direct™ Immunanalyssystem., cAMP-Screen™ Immunanalyssystem |
| Produktlinje | cAMP-Screen™ |
| Innehåll och lagring | Förvara produkten vid 4 °C. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |