Läs mer
Campesterol, MedChemExpress
Beskrivning
Campesterol is a plant sterol with cholesterol lowering and anticarcinogenic effects.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Campesterol |
| CAS | 474-62-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C28H48O |
| Kvantitet | 2 mg |
| Synonym | (24R)-5-Ergosten-3β-ol |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 9.09 mg/mL (22.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.50 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 0.67 mg/mL (1.67 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C[C@@H](C(C)C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.68 |
| Visa mer |