Läs mer
Camphene 1000 μg/mL in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30328416
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Produktkod. Kvantitet
30328416 5 x 1 ml
1 options
Produktkod. 30328416 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREGS09010073IP
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camphene
CAS 79-92-5
Analyt- eller komponentnamn Camphene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H16
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
InChI formel InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
LEDER CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
IUPAC-namn (1S,4R)-3,3-dimethyl-2-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
Lösningsmedel eller matris Isopropanol
Molekylvikt (g/mol) 136.23
Kvantitet 5 x 1 ml
Formel vikt 136.1252 g/mol