Läs mer
Camphene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16340448 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16340448 1 mL
1 options
Produktkod. 16340448 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S710
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
(+ )-Kampen5794-03-61000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Camphene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 79-92-5, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C10H16
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER CC1(C2CCC(C2)C1=C)C
IUPAC-namn 3,3-dimetyl-2-metylidenbicyklo[2.2.1]heptan
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 136.238
PubChem CID 6616
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:3830
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning